Learn More
Acide 2-(1-adamantyl)acétique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10442624
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Identifiants chimiques
CAS 4942-47-6
Formule moléculaire C12H17O2
Poids moléculaire (g/mol) 193.27
Numéro MDL MFCD00074728
Clé InChI AOTQGWFNFTVXNQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1-adamantaneacetic acid, 2-adamantan-1-yl acetic acid, 1-adamantylacetic acid, 1-adamantane acetic acid, adamantan-1-ylacetic acid, 2-1-adamantyl acetic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 dec-1-ylacetic acid, adamantan-1-yl-acetic acid, 1-carboxymethyl adamantane
CID PubChem 123221
SMILES [O-]C(=O)CC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(1-Adamantyl)acetic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Nom IUPAC 2-(1-adamantyl)acide acétique
Poids de la formule 194.27
Pourcentage de pureté 97%