Learn More
(1S,2S)-2-Amino-1-(4-nitrophényl)propane-1,3-diol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
39.09€ - 404.01€
Identifiants chimiques
CAS | 2964-48-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H12N2O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 212.2 |
Numéro MDL | MFCD00007359 |
Clé InChI | OCYJXSUPZMNXEN-IUCAKERBSA-N |
CID PubChem | 224171 |
SMILES | C1=CC(=CC=C1C(C(CO)N)O)[N+](=O)[O-] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10598761
|
Thermo Scientific Acros
334800050 |
5 g | Flacon en verre |
39.09€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10120611
|
Thermo Scientific Acros
334800250 |
25 g | Flacon en verre |
140.70€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10320944
|
Thermo Scientific Acros
334801000 |
100 g | Flacon en verre |
404.01€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2964-48-9 | |
212.2 | |
OCYJXSUPZMNXEN-IUCAKERBSA-N | |
C1=CC(=CC=C1C(C(CO)N)O)[N+](=O)[O-] |
C9H12N2O4 | |
MFCD00007359 | |
224171 |
Spécification
(1S, 2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1, 3-diol | |
95.0 | |
160°C to 166°C | |
Authentique | |
C9H12N2O4 | |
+ 31 | |
OCYJXSUPZMNXEN-IUCAKERBSA-N | |
212.2 | |
212.2 | |
Poudre cristalline |
2964-48-9 | |
100.0 | |
Jaune à beige | |
96% | |
MFCD00007359 | |
1s,2s-+-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol, 1s,2s-2-amino-1-4-nitrophenyl propane-1,3-diol, 1s,2s-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol, 2-amino-1-4-nitro-phenyl-propane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2-amino-1-4-nitrophenyl-, 1s,2s, threomine, 1s,2s-2-azanyl-1-4-nitrophenyl propane-1,3-diol, 1s,2s-+-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propaned, 1,3-propanediol,2-amino-1-4-nitrophenyl-, 1s,2s, l-threo-+-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol | |
C1=CC(=CC=C1C(C(CO)N)O)[N+](=O)[O-] | |
224171 | |
96% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 221-001-4
Identifiant produit
- (1S,2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1,3-diol
RUO – Research Use Only