Learn More
(1S,2S)-2-Amino-1-(4-nitrophényl)propane-1,3-diol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10120611
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2964-48-9
Formule moléculaire C9H12N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 212.2
Numéro MDL MFCD00007359
Clé InChI OCYJXSUPZMNXEN-IUCAKERBSA-N
CID PubChem 224171
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(CO)N)O)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau (1S, 2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1, 3-diol
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 160°C to 166°C
Couleur Jaune à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Rotation spécifique + 31
Synonyme 1s,2s-+-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol, 1s,2s-2-amino-1-4-nitrophenyl propane-1,3-diol, 1s,2s-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol, 2-amino-1-4-nitro-phenyl-propane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2-amino-1-4-nitrophenyl-, 1s,2s, threomine, 1s,2s-2-azanyl-1-4-nitrophenyl propane-1,3-diol, 1s,2s-+-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propaned, 1,3-propanediol,2-amino-1-4-nitrophenyl-, 1s,2s, l-threo-+-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol
Poids de la formule 212.2
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • (1S,2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1,3-diol