Learn More
(1 R,2 R)-(-)-1,2-diaminocyclohexane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
31.16€ - 189.95€
Identifiants chimiques
CAS | 20439-47-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H14N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 114.19 |
Numéro MDL | MFCD00062985,MFCD00063747 |
Clé InChI | SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | 1r,2r---1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diamine, trans-1,2-diaminocyclohexane, trans-1,2-cyclohexanediamine, trans-cyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r-1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r---1,2-cyclohexanediamine, 1r,2r-diaminocyclohexane, r-dach, 1r,2r-1,2-cyclohexanediamine |
CID PubChem | 43806 |
SMILES | NC1CCCCC1N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11398935
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14059.MD |
250 mg |
31.16€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11378935
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14059.03 |
1 g |
58.29€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11388935
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14059.06 |
5 g |
189.95€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane is a versatile ligand for the formation of metal complexes. Used in the synthesis of chiral tropocoronands which have potential utility in asymmetric catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications(1R,2R)-(-)-1,2-diaminocyclohexane est un ligand polyvalent pour la formation de complexes métalliques. Utilisé dans la synthèse de tropocoronands chiraux qui ont un potentiel d’utilité dans la catalyse asymétrique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’air et du dioxyde de carbone.
Identifiants chimiques
20439-47-8 | |
114.19 | |
SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYNA-N | |
43806 |
C6H14N2 | |
MFCD00062985,MFCD00063747 | |
1r,2r---1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diamine, trans-1,2-diaminocyclohexane, trans-1,2-cyclohexanediamine, trans-cyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r-1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r---1,2-cyclohexanediamine, 1r,2r-diaminocyclohexane, r-dach, 1r,2r-1,2-cyclohexanediamine | |
NC1CCCCC1N |
Spécification
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane | |
40°C to 43°C | |
70°C (158°F) | |
C6H14N2 | |
UN3259 | |
1r,2r---1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diamine, trans-1,2-diaminocyclohexane, trans-1,2-cyclohexanediamine, trans-cyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r-1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r---1,2-cyclohexanediamine, 1r,2r-diaminocyclohexane, r-dach, 1r,2r-1,2-cyclohexanediamine | |
−25.5° (c=5 in 1N HCl) | |
cyclohexane-1,2-diamine | |
43806 | |
98% |
20439-47-8 | |
104°C to 110°C (40 mmHg) | |
Amine-like | |
MFCD00062985,MFCD00063747 | |
4780911 | |
SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYNA-N | |
NC1CCCCC1N | |
114.19 | |
114.19 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H H314-H318-H317
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut provoquer une allergie cutanée.
GHS P Statement
P280-P262-P305+P351+P338-P309-P310
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Do not get in eyes, on skin, or on clothing.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF exposed or if you feel unwell: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, SOLIDES, CORROSIVES, N.S.A.
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only