Learn More
(1 R,2 R)-(-)-1,2-diaminocyclohexane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11388935
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane is a versatile ligand for the formation of metal complexes. Used in the synthesis of chiral tropocoronands which have potential utility in asymmetric catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(1R,2R)-(-)-1,2-diaminocyclohexane est un ligand polyvalent pour la formation de complexes métalliques. Utilisé dans la synthèse de tropocoronands chiraux qui ont un potentiel d’utilité dans la catalyse asymétrique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’air et du dioxyde de carbone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20439-47-8
Formule moléculaire C6H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 114.19
Numéro MDL MFCD00062985,MFCD00063747
Clé InChI SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1r,2r---1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diamine, trans-1,2-diaminocyclohexane, trans-1,2-cyclohexanediamine, trans-cyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r-1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r---1,2-cyclohexanediamine, 1r,2r-diaminocyclohexane, r-dach, 1r,2r-1,2-cyclohexanediamine
CID PubChem 43806
SMILES NC1CCCCC1N
Spécification
Nom chimique ou matériau (1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane
Point de fusion 40°C to 43°C
Point d’ébullition 104°C to 110°C (40 mmHg)
Point d’éclair 70°C (158°F)
Odeur Amine-like
Quantité 5 g
Numéro UN UN3259
Beilstein 4780911
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Rotation optique −25.5° (c=5 in 1N HCl)
Nom IUPAC cyclohexane-1,2-diamine
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 98%