Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
102.00€ - 362.00€
Identifiants chimiques
CAS | 78560-45-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H4Cl3F13Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 481.534 |
Numéro MDL | MFCD00042363 |
Clé InChI | PISDRBMXQBSCIP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trichloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyltrichlorosilane, silane, trichloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl trichlorosilane, trichloro 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyl silane, 2-tridecafluorohexyl ethyltrichlorosilane, 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyl trichlorosilane, trichloro 1h,1h,2h,2h-perfluoro-n-octyl silane, trichloro 1h,1h,2h,2h-tridecafluoro-n-octyl silane |
CID PubChem | 123578 |
Nom IUPAC | trichloro(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8 -tridécafluorooctyl)silane |
SMILES | C(C[Si](Cl)(Cl)Cl)C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11329285
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16606.09 |
10 g |
102.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11339285
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16606.18 |
50 g |
362.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane est utilisé pour la silanisation des plaquettes de silicium. Monocouches autoassemblées traitées avec, agit comme couche anti-adhésive et dégageant les poly(diméthyl siloxanes) durcis. Il est également utilisé pour fabriquer des modèles de surface chimique de monocouches auto-assemblées.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1H,1H,2H,2H-perfluorooctyltrichlorosilane est utilisé dans la silanisation des plaquettes de silicone. Monocouches auto-assemblées traitées avec, agit comme couche anti-adhésive et dégageant les poly(diméthyl siloxanes) durcis. Il est également utilisé pour fabriquer des modèles de surface chimique de monocouches auto-assemblées.
Solubilité
Miscible avec le tétrahydrofurane, le tétrhydropyrane, le toluène et d’autres solvants organiques.
Remarques
Incompatible avec l’eau, les agents oxydants forts, les alcools, les acides et les bases.
Identifiants chimiques
78560-45-9 | |
481.534 | |
PISDRBMXQBSCIP-UHFFFAOYSA-N | |
123578 | |
C(C[Si](Cl)(Cl)Cl)C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F |
C8H4Cl3F13Si | |
MFCD00042363 | |
trichloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyltrichlorosilane, silane, trichloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl trichlorosilane, trichloro 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyl silane, 2-tridecafluorohexyl ethyltrichlorosilane, 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyl trichlorosilane, trichloro 1h,1h,2h,2h-perfluoro-n-octyl silane, trichloro 1h,1h,2h,2h-tridecafluoro-n-octyl silane | |
trichloro(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8 -tridécafluorooctyl)silane |
Spécification
192°C | |
78560-45-9 | |
MFCD00042363 | |
6154526 | |
trichloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyltrichlorosilane, silane, trichloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl trichlorosilane, trichloro 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyl silane, 2-tridecafluorohexyl ethyltrichlorosilane, 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyl trichlorosilane, trichloro 1h,1h,2h,2h-perfluoro-n-octyl silane, trichloro 1h,1h,2h,2h-tridecafluoro-n-octyl silane | |
PISDRBMXQBSCIP-UHFFFAOYSA-N | |
trichloro(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8 -tridécafluorooctyl)silane | |
123578 | |
97% | |
Moisture sensitive |
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane | |
C8H4Cl3F13Si | |
UN2987 | |
87°C (189°F) | |
Miscible with tetrahydrofuran,tetrhydropyran,toluene and other organic solvents. | |
C(C[Si](Cl)(Cl)Cl)C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F | |
481.534 | |
481.55 | |
1.352 | |
1.638 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H227
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide combustible.
P210-P235-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H227-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CHLOROSILANES, CORROSIFS, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 278-947-6
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche