Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Le 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane est utilisé pour la silanisation des plaquettes de silicium. Monocouches autoassemblées traitées avec, agit comme couche anti-adhésive et dégageant les poly(diméthyl siloxanes) durcis. Il est également utilisé pour fabriquer des modèles de surface chimique de monocouches auto-assemblées.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Le 1H,1H,2H,2H-perfluorooctyltrichlorosilane est utilisé dans la silanisation des plaquettes de silicone. Monocouches auto-assemblées traitées avec, agit comme couche anti-adhésive et dégageant les poly(diméthyl siloxanes) durcis. Il est également utilisé pour fabriquer des modèles de surface chimique de monocouches auto-assemblées.
Solubilité
Miscible avec le tétrahydrofurane, le tétrhydropyrane, le toluène et d’autres solvants organiques.
Remarques
Incompatible avec l’eau, les agents oxydants forts, les alcools, les acides et les bases.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 192°C |
Nom chimique ou matériau | 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane |
Quantité | 50 g |
Numéro UN | UN2987 |
Beilstein | 6154526 |
Point d’éclair | 87°C (189°F) |
Informations sur la solubilité | Miscible with tetrahydrofuran,tetrhydropyran,toluene and other organic solvents. |
Poids de la formule | 481.55 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Indice de réfraction | 1.352 |