Learn More
1H,1H,2H,2H-perfluorooctanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
52.20€ - 657.00€
Identifiants chimiques
CAS | 647-42-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H5F13O |
Poids moléculaire (g/mol) | 364.106 |
Numéro MDL | MFCD00042143 |
Clé InChI | GRJRKPMIRMSBNK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-1-octanol, 2-perfluorohexyl ethanol, 1h,1h,2h,2h-perfluorooctan-1-ol, 1h,1h,2h,2h-perfluorooctanol, 1h,1h,2h,2h-perfluoro-1-octanol, unii-g2r5yo5n3v, 1-octanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro, 1h,1h,2h,2h-tridecafluoro-1-n-octanol, g2r5yo5n3v, 1,1,2,2-tetrahydroperfluoro-1-octanol |
CID PubChem | 69537 |
Nom IUPAC | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooctan-1-ol |
SMILES | C(CO)C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11480701
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20156.09 |
10 g |
52.20€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11490701
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20156.18 |
50 g |
181.00€
50g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11400711
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20156.30 |
250 g |
657.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1H,1H,2H,2H H-Perfluorooctanol est utilisé pour préparer la diamine aromatique fluorée en réagissant avec le 2-(4-nitrophénoxy)-4-nitrophénol par réaction de Mitsunobu, lequel réagit avec les dianhydrides tels que 4,4′-(hexafluoroisopropylidène)anhydride diphtalique (6 FDA), dianhydride pyromellitique (PMDA) et dianhydride benzophénonétracarboxylique (BTDA) pour préparer des polyimides.
Solubilité
Miscible avec le chloroforme et le méthanol. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
647-42-7 | |
364.106 | |
GRJRKPMIRMSBNK-UHFFFAOYSA-N | |
69537 | |
C(CO)C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F |
C8H5F13O | |
MFCD00042143 | |
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-1-octanol, 2-perfluorohexyl ethanol, 1h,1h,2h,2h-perfluorooctan-1-ol, 1h,1h,2h,2h-perfluorooctanol, 1h,1h,2h,2h-perfluoro-1-octanol, unii-g2r5yo5n3v, 1-octanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro, 1h,1h,2h,2h-tridecafluoro-1-n-octanol, g2r5yo5n3v, 1,1,2,2-tetrahydroperfluoro-1-octanol | |
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooctan-1-ol |
Spécification
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanol | |
1.68 | |
91°C (195°F) | |
1.314 | |
1992757 | |
Miscible with chloroform and methanol. Immiscible with water. | |
C(CO)C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F | |
364.106 | |
364.11 |
647-42-7 | |
90°C (20 mmHg) | |
C8H5F13O | |
MFCD00042143 | |
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-1-octanol, 2-perfluorohexyl ethanol, 1h,1h,2h,2h-perfluorooctan-1-ol, 1h,1h,2h,2h-perfluorooctanol, 1h,1h,2h,2h-perfluoro-1-octanol, unii-g2r5yo5n3v, 1-octanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro, 1h,1h,2h,2h-tridecafluoro-1-n-octanol, g2r5yo5n3v, 1,1,2,2-tetrahydroperfluoro-1-octanol | |
GRJRKPMIRMSBNK-UHFFFAOYSA-N | |
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooctan-1-ol | |
69537 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H315-H319-H335-H227
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide combustible.
P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 211-477-1
missing translation for 'rtecsNumber' : RH1460000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only