Learn More
1H,1H,2H,2H-perfluorooctanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11400711
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1H,1H,2H,2H H-Perfluorooctanol est utilisé pour préparer la diamine aromatique fluorée en réagissant avec le 2-(4-nitrophénoxy)-4-nitrophénol par réaction de Mitsunobu, lequel réagit avec les dianhydrides tels que 4,4′-(hexafluoroisopropylidène)anhydride diphtalique (6 FDA), dianhydride pyromellitique (PMDA) et dianhydride benzophénonétracarboxylique (BTDA) pour préparer des polyimides.
Solubilité
Miscible avec le chloroforme et le méthanol. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 647-42-7
Formule moléculaire C8H5F13O
Poids moléculaire (g/mol) 364.106
Numéro MDL MFCD00042143
Clé InChI GRJRKPMIRMSBNK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-1-octanol, 2-perfluorohexyl ethanol, 1h,1h,2h,2h-perfluorooctan-1-ol, 1h,1h,2h,2h-perfluorooctanol, 1h,1h,2h,2h-perfluoro-1-octanol, unii-g2r5yo5n3v, 1-octanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro, 1h,1h,2h,2h-tridecafluoro-1-n-octanol, g2r5yo5n3v, 1,1,2,2-tetrahydroperfluoro-1-octanol
CID PubChem 69537
Nom IUPAC 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooctan-1-ol
SMILES C(CO)C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanol
Densité 1.68
Point d’ébullition 90°C (20 mmHg)
Point d’éclair 91°C (195°F)
Indice de réfraction 1.314
Quantité 250 g
Beilstein 1992757
Informations sur la solubilité Miscible with chloroform and methanol. Immiscible with water.
Poids de la formule 364.11
Pourcentage de pureté 97%