Learn More
RETSCH Tamis en acier inox 180° pour les broyeurs à rotor SR 200
237.00€
Spécification
Quantité | 1Each |
---|---|
Type | Tamis |
Matériau | Acier inoxydable |
À utiliser avec (équipement) | Broyeur à rotors SR 200 |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10700442
|
RETSCH
03.647.0081 |
0,08mm |
237.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
1Each | |
Tamis | |
Acier inoxydable | |
Broyeur à rotors SR 200 |