Learn More
RETSCH Tamis en acier inox 180° pour les broyeurs à rotor SR 200
Marque:  RETSCH 03.647.0081
Code produit. 10700442
  • 237.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
1Each
Tamis
Broyeur à rotors SR 200
0,08mm