Learn More
Bochem™ Bidon de transport en acier inoxydable 18/10
1090.00€ - 1395.00€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Forme | Cylindrique |
Type | Cruche de transport |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10642692
|
Bochem™
8381 |
220 mm |
1090.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10594261
|
Bochem™
8384 |
270 mm |
1395.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Bidon de transport inox AISI 304• Avec anse, bec et couvercle
• Récipient
Spécification
Acier inoxydable | |
Cylindrique | |
Cruche de transport |