Learn More
Bochem™ Bidon de transport en acier inoxydable 18/10
Marque: Bochem™ 8381
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Bidon de transport inox AISI 304• Avec anse, bec et couvercle
• Récipient
Spécification
10 l | |
Cylindrique | |
350 mm |
Acier inoxydable | |
Cruche de transport | |
220 mm |