Learn More
Corning™ Plaques de copolymère d’oléfine cyclique non traitées à 1536 puits
Les microplaques non stériles ont une partie supérieure lisse et un fond plat transparent.
1143.45€ - 2413.95€
Spécification
Code-barres | Code-barres inclus |
---|---|
Format | Étalon |
Couvercle | Sans couvercle |
Array | 32 x 48 |
Type de liaison | Non traitée |
Code produit | Marque | Couleur | Traitement de surface | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Traitement de surface | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15512151
|
Corning™
4565 |
Noir, Fond transparent | Non traité | 10/boîte |
1143.45€
50 pièces |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15358271
|
Corning™
4560 |
Noir, Fond transparent | Non traité | 20/boîte |
2413.95€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Base basse
- Pas de logo ni de lettrage
- Avec code-barres
- Sans couvercle
Spécification
Code-barres inclus | |
Sans couvercle | |
Non traitée | |
Copolymère d’oléfine cyclique | |
8 μl | |
Non traité | |
Pour une meilleure sensibilité |
Étalon | |
32 x 48 | |
Noir, Fond transparent | |
1536 | |
Non stérile | |
Plat |