Learn More
Corning™ Plaques de copolymère d’oléfine cyclique non traitées à 1536 puits
Les microplaques non stériles ont une partie supérieure lisse et un fond plat transparent.
Marque: Corning™ 4560
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les microplaques 1536 puits Corning sont nos microplaques possédant la densité la plus élevée disponibles pour la sélection à haut rendement. Les microplaques sont conformes aux normes en matière de dimensions et de faible encombrement. Ces microplaques sont proposées en PS noir et blanc solide, avec des fonds ronds ou plats, ainsi qu’en format avec fond noir transparent.
- 127 μm épaisseur du film
- Microplaques à fond noir/transparent ou blanc/transparent, à 536 puits à base basse
- À code-barres
- Codes-barres personnalisés disponibles pour la compatibilité avec le système Kalypsys et avec les systèmes UHTS
- Faible autofluorescence
- Grande résistance chimique, notamment au DMSO et à l’alcool
- Stabilité mécanique élevée
- Optimisé pour la planéité et l’uniformité
- Faible biréfringence
Spécification
Code-barres inclus | |
Sans couvercle | |
Non traitée | |
Copolymère d’oléfine cyclique | |
8 μl | |
Non traité | |
Pour une meilleure sensibilité | |
20/boîte |
Étalon | |
32 x 48 | |
Noir, Fond transparent | |
1536 | |
Non stérile | |
Plat | |
100/carton | |
20/boîte |