Learn More
14-3-3 sigma Mouse anti-Human, Clone: 3F10D9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | 14-3-3 sigma |
---|---|
Clone | 3F10D9 |
Concentration | 1.37 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16847955
|
Proteintech
66251-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16837955
|
Proteintech
66251-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This gene encodes a cell cycle checkpoint protein. The encoded protein binds to translation and initiation factors and functions as a regulator of mitotic translation. In response to DNA damage this protein plays a role in preventing DNA errors during mitosis.Spécification
14-3-3 sigma | |
1.37 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
14 3 3 protein sigma, HME1, SFN, stratifin, YWHAS | |
SFN | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
3F10D9 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
P31947 | |
2810 | |
14-3-3 sigma Fusion Protein Ag12644 | |
Primary | |
-20°C | |
SFN |