Learn More
BRAND™ Insert 2in1 pour 12 puits, membrane en PC
La surface cellGrade™ plus des membranes assure une excellente adhérence et une excellente croissance des cellules. Les membranes hautement transparentes vous donnent une bonne visibilité de vos cultures cellulaires, et la haute densité de pores contribue à une bonne perméabilité.
285.00€ - 423.00€
Code produit | Marque | Porosité | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16144957
|
BRAND™
782720 |
0,4 μm | 48 x 1 |
422.00€
48 pièces |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16154957
|
BRAND™
782721 |
0,4 μm | 4 x 9 |
285.00€
36 pièces |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16164957
|
BRAND™
782726 |
8 mu;m | 48 x 1 |
423.00€
48 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16174957
|
BRAND™
782727 |
8 mu;m | 4 x 9 |
292.00€
36 pièces |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Utilisez les inserts en position suspendue ou debout
- Pour plaques à 12 puits ou boîtes de culture
- Obtenez une croissance cellulaire uniforme et contrôlée grâce au traitement de surface, sans revêtement
Spécification
PC | |
Stérile | |
12 |