Learn More
BRAND™ Insert 2in1 pour 12 puits, membrane en PC
La surface cellGrade™ plus des membranes assure une excellente adhérence et une excellente croissance des cellules. Les membranes hautement transparentes vous donnent une bonne visibilité de vos cultures cellulaires, et la haute densité de pores contribue à une bonne perméabilité.
Marque:  BRAND™ 782721
Code produit. 16154957
  • 285.00€ / 36 pièces
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Utilisez les inserts en position suspendue ou debout
  • Pour plaques à 12 puits ou boîtes de culture
  • Obtenez une croissance cellulaire uniforme et contrôlée grâce au traitement de surface, sans revêtement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Insert 2in1 pour 12 puits, membrane en PC 0,4 mu;m, multipack
0,4 μm
Stérile
PC
4 x 9
12