Learn More
Fisherbrand™ Adaptateur d’alimentation Sprouttrade; à 12 V.
Un adaptateur pour la mini-centrifugeuse Sprout.
Marque:  Fisherbrand™ 120570
Code produit. 15827944
  • 24.80€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
pulli 12 V /lili Offre un moyen pratique de centrifuger et de préparer des échantillons en dehors d’un environnement de laboratoire classique /li/ul/p
Spécification
Spécification
Mini-centrifugeuse Sprout™
12V
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Fisherbrand™ Adaptateur d’alimentation Sprouttrade; à 12 V. > 12 V