Learn More
Fisherbrand™ Filtre tamis en nylon, 1 m x 1 m
Pour tamisage ou filtration de précision des solutions biologiques et chimiques. Les filtres de tamis en nylon Fisherbrand™ 1 x 1 m sont disponibles dans une gamme complète de porosités.
Marque:  Fisherbrand™ 1000X1000M500UM
Code produit. 11755498
  • 133.12€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Résistant aux solvants agressifs
  • Excellente compatibilité avec les alcools
  • Température de fonctionnement de -40°C à +115°C
  • Les applications comprennent la filtration par solvant et l’analyse des particules
Spécification
Spécification
500 μm
Plastique
Nylon
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Fisherbrand™ Filtre tamis en nylon, 1 m x 1 m > Porosité : 500 μm