Learn More
12-couronne-4, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
59.30€ - 362.81€
Identifiants chimiques
CAS | 294-93-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H16O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 176.21 |
Numéro MDL | MFCD00005103 |
Clé InChI | XQQZRZQVBFHBHL-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 9269 |
ChEBI | CHEBI:32399 |
Nom IUPAC | 1,4,7,10-tétraoxacyclododécane |
SMILES | C1COCCOCCOCCO1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10367840
|
Thermo Scientific Acros
187020025 |
2.5 g | Flacon en verre |
59.30€
2.50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10317861
|
Thermo Scientific
187020050 |
5 g | Flacon en verre |
98.79€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10741414
|
Thermo Scientific Acros
187020250 |
25 g | Flacon en verre |
362.81€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de chélation/complexationIdentifiants chimiques
294-93-9 | |
176.21 | |
XQQZRZQVBFHBHL-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:32399 | |
C1COCCOCCOCCO1 |
C8H16O4 | |
MFCD00005103 | |
9269 | |
1,4,7,10-tétraoxacyclododécane |
Spécification
12-Crown-4 | |
96.0 | |
16°C | |
1.0800g/mL | |
>112°C | |
96% min. (GC) | |
1.4600 to 1.463 | |
06,133; 09,126; 12,147; 13,167 | |
12-crown-4, eoct, 12-crown-4 ether, ethylene oxide cyclic tetramer, ccris 157, unii-k6069p2c2a, 12-crown4-ether, 12-crown 4-ether, 5-19-11-00334 beilstein handbook reference, 3,6,9,12-tetraoxacyclododecan | |
XQQZRZQVBFHBHL-UHFFFAOYSA-N | |
1,4,7,10-tétraoxacyclododécane | |
9269 | |
176.21 | |
Liquide après fusion |
294-93-9 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
238°C | |
Authentique | |
C8H16O4 | |
MFCD00005103 | |
1.08 | |
Solubility in water: miscible | |
C1COCCOCCOCCO1 | |
176.21 | |
CHEBI:32399 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Mortel par inhalation.
GHS P Statement:
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 206-036-5
- 12-Crown-4
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 1
Mention de danger
- H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.