Learn More
12-couronne-4, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10317861
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de chélation/complexation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 294-93-9
Formule moléculaire C8H16O4
Poids moléculaire (g/mol) 176.21
Numéro MDL MFCD00005103
Clé InChI XQQZRZQVBFHBHL-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 9269
ChEBI CHEBI:32399
Nom IUPAC 1,4,7,10-tetraoxacyclododecane
SMILES C1COCCOCCOCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 12-Crown-4
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 16°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0800g/mL
Point d’ébullition 238°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4600 to 1.463
Quantité 5 g
Fieser 06,133; 09,126; 12,147; 13,167
Gravité spécifique 1.08
Synonyme 12-crown-4, eoct, 12-crown-4 ether, ethylene oxide cyclic tetramer, ccris 157, unii-k6069p2c2a, 12-crown4-ether, 12-crown 4-ether, 5-19-11-00334 beilstein handbook reference, 3,6,9,12-tetraoxacyclododecan
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible
Poids de la formule 176.21
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 12-Crown-4
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
Mention de danger
  • H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.