Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec anneau à clipser 11 mm en PE et bouchon souple à trou central
Les bouchons en PE sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.
18.05€ - 575.00€
Spécification
Description | Souple |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 11 mm |
Matériau | Polyéthylène |
À utiliser avec (application) | HPLC |
Quantité | 100 |
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Couleur | Épaisseur (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Couleur | Épaisseur (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11814930
|
Fisherbrand™
11 15 1983 |
Caoutchouc rouge/PTFE ; | Rouge-orange, Transparent, Transparent | 1 mm |
216.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11854930
|
Fisherbrand™
11 15 2046 |
Silicone/PTFE | Rouge, blanc, Transparent | 1,3 mm | |||||
11864930
|
Fisherbrand™
11 15 2048 |
Silicone/PTFE | Rouge, Blanc, Bleu | 1,3 mm |
575.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16388367
|
Fisherbrand™
11 15 1817 |
Caoutchouc rouge/PTFE ; | Beige, Rouge-orange, Bleu | 1 mm |
176.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11595944
|
Fisherbrand™
11 15 1817 |
Caoutchouc rouge/PTFE ; | Beige, Rouge-orange, Bleu | 1 mm | |||||
11824920
|
Fisherbrand™
11 15 1850 |
Caoutchouc naturel / TEF | Transparent | 1 mm |
174.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11834920
|
Fisherbrand™
11 15 1851 |
Silicone/PTFE | Rouge, Blanc, Transparent | 1 mm |
334.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11844920
|
Fisherbrand™
11 15 1852 |
Silicone/PTFE | Rouge, Blanc, Transparent | 1,3 mm |
239.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11854920
|
Fisherbrand™
11 15 1853 |
Silicone/PTFE | Bleu, Blanc, Transparent | 1 mm |
515.00€
1000 pièces |
N/A | |||
11864920
|
Fisherbrand™
11 15 1854 |
Silicone/PTFE | Rouge, blanc, Bleu | 1,3 mm |
252.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11874920
|
Fisherbrand™
11 15 1856 |
Caoutchouc naturel / TEF | Transparent, Bleu, Blue | 1 mm |
187.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11884920
|
Fisherbrand™
11 15 1857 |
Silicone/PTFE | Rouge, Blanc, Bleu | 1 mm |
346.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11894920
|
Fisherbrand™
11 15 1858 |
Silicone/PTFE | Bleu, Blanc | 1 mm |
426.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- La nouvelle conception des languettes de verrouillage facilite l’application et le retrait des bouchons
- L’ouverture large facilite la pénétration de l’aiguille sur l’ensemble de l’ouverture du flacon
- Surface externe texturée pour faciliter la préhension et améliorer la détection par les échantillonneurs automatiques avec capteurs de flacons optiques
- Entièrement compatibles avec tous les flacons à clipser
- Aucun outil de sertissage ou de débouchage n’est nécessaire
- Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
Spécification
Souple | |
Polyéthylène | |
100 |
11 mm | |
HPLC | |
Anneau à clipser |