Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec anneau à clipser 11 mm en PE et bouchon souple à trou central
Les bouchons en PE sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.
Marque:  Fisherbrand™ 11 15 1857
328.70 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21972" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11884920
  • 348.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 05-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • La nouvelle conception des languettes de verrouillage facilite l’application et le retrait des bouchons
  • L’ouverture large facilite la pénétration de l’aiguille sur l’ensemble de l’ouverture du flacon
  • Surface externe texturée pour faciliter la préhension et améliorer la détection par les échantillonneurs automatiques avec capteurs de flacons optiques
  • Entièrement compatibles avec tous les flacons à clipser
  • Aucun outil de sertissage ou de débouchage n’est nécessaire
  • Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Souple
Rouge, Blanc, Bleu
Polyéthylène
100
Anneau à clipser
Silicone / PTFE
11 mm
HPLC
1 mm