Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à sertir/à clipser en verre ambré 11 mm
Prévus pour une utilisation avec des bouchons à clipser ou des bouchons à joint à sertir en aluminium, ces flacons haute qualité 11 mm en verre ambré 2 ml, 12 x 32 mm s’adaptent à la plupart des marques d’échantillonneurs automatiques.
sur devis - 388.62€
Spécification
Diamètre (métrique) de l’ouverture | 11 mm |
---|---|
Diamètre (métrique) interne | 12 mm |
Couleur | Ambré |
Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
Matériau | Verre |
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Type de bouchon | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Type de bouchon | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10739285
|
Thermo Scientific™
2-CV(A) |
Flacon à sertir de 11 mm, ouverture large | 2,0 ml | À sertir | 11 mm | ||||
10003264
|
Thermo Scientific™
03-FIV(A) |
Flacon à sertir 11 mm, 0,3 ml, insert intégré | 0,3 ml | À sertir | 11 mm | ||||
10245762
|
Thermo Scientific™
1.1-CTV(A) |
Flacon à sertir de 11 mm, 1,1 ml, ouverture large | 1,4 ml | À sertir | 11 mm | ||||
10402972
|
Thermo Scientific™
03-FIRV(A) |
Flacon de 300 µl avec bouchon à clipser de 11 mm, insert intégré | 300 μl | À clipser | 11 mm | ||||
11553730
|
Thermo Scientific™
2-RV(A) |
Flacon avec bouchon à clipser de 11mm | 2,0 ml | À clipser | 11 mm | ||||
10424363
|
Thermo Scientific™
C4012-2 |
Verre ambré 2 ml | 2 ml | À sertir | 11 mm | ||||
12430088
|
Thermo Scientific™
C4012-2W |
I-D en verre ambré 2 ml | 2 ml | À sertir | 11 mm | ||||
12443728
|
Thermo Scientific™
C4011-2 |
Flacon en verre ambré, Target LoVial, 2 ml | 2 ml | À sertir | 11 mm | ||||
11911523
|
Thermo Scientific™
C4011-2W |
Target LoVial, flacon I-D en verre ambré de 2 ml | 2 ml | Bouchon à sertir | 11 mm | ||||
12420068
|
Thermo Scientific™
C4011-LV2 |
Flacon à clipser Snap-It avec insert intégré MacroVial, capacité de 2 ml/250 ul, verre ambré | 500 μl | À clipser | 11 mm | ||||
10556765
|
Thermo Scientific™
C4011-LV2W |
Flacon MacroVial 350 µl avec insert intégré, I-D, en verre ambré | 500 μl | Bouchon à sertir | 11 mm | ||||
12460068
|
Thermo Scientific™
C4011-S2W |
Flacon I-D en verre ambré de 2 ml, silanisé NSC | 2 ml | À sertir | 11 mm | ||||
12433778
|
Thermo Scientific™
C4011-6 |
Target LoVial, flacon en verre ambré de 2 ml | 2 ml | À clipser | 11 mm | ||||
10679775
|
Thermo Scientific™
C4011-6W |
Target LoVial, flacon I-D en verre ambré de 2 ml | 2 ml | À clipser | 11 mm | ||||
11945703
|
Thermo Scientific™
C4011-S6W |
Flacon I-D en verre ambré à clipser Snap-It 2 ml avec étiquette, silanisé | 2 ml | À clipser | 11 mm | ||||
Description
Prévus pour une utilisation avec des bouchons à clipser ou des bouchons à joint à sertir en aluminium, ces flacons haute qualité 11 mm en verre ambré 2 ml, 12 x 32 mm s’adaptent à la plupart des marques d’échantillonneurs automatiques. Fabriqués en verre 51A de qualité supérieure (Type 1, Classe B), ils satisfont à toutes les exigences de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon. Choisissez parmi les marques ScientificTM, Thermo ScientificTM NationalTM et Thermo ScientificTM ChromacolTM.
Choisissez le flacon qui répondra le mieux à vos besoins
- Les flacons avec ouverture à col large faciles à remplir nécessitent des micro-inserts de 6 mm de diamètre
- Identifiez les échantillons et les volumes avec l’étiquette inscriptible graduée fournie sur certains flacons
- Obtenez une extraction optimale des échantillons sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des inserts distincts, grâce aux flacons de micro-échantillonnage à récupération élevée
- Optimisez la récupération des principaux composés polaires, labiles ou interactifs OH en utilisant un verre silanisé (désactivé) (en option)
- Sélectionnez l’insert correspondant à votre échantillon
- Les inserts Polyspring offrent un auto-alignement et constituent un rembourrage contre le contact avec l’aiguille
- Les inserts à point de précision minimisent la perte d’échantillon résiduelle
- Les inserts à point tiré sont une solution économique pour les applications non critiques
- Compatibles avec les échantillonneurs automatiques*
- Compatibles avec la plupart des échantillonneurs automatiques HPLC et GC
- *Reportez-vous au catalogue de colonnes et consommables pour obtenir plus d’informations sur la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques.
Spécification
11 mm | |
Ambré | |
Verre | |
11 mm |
12 mm | |
12 mm | |
32 mm |
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.