Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à sertir/à clipser en verre ambré 11 mm
Prévus pour une utilisation avec des bouchons à clipser ou des bouchons à joint à sertir en aluminium, ces flacons haute qualité 11 mm en verre ambré 2 ml, 12 x 32 mm s’adaptent à la plupart des marques d’échantillonneurs automatiques.
Marque: Thermo Scientific™ C4012-2W
Description
Prévus pour une utilisation avec des bouchons à clipser ou des bouchons à joint à sertir en aluminium, ces flacons haute qualité 11 mm en verre ambré 2 ml, 12 x 32 mm s’adaptent à la plupart des marques d’échantillonneurs automatiques. Fabriqués en verre 51A de qualité supérieure (Type 1, Classe B), ils satisfont à toutes les exigences de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon. Choisissez parmi les marques ScientificTM, Thermo ScientificTM NationalTM et Thermo ScientificTM ChromacolTM.
Choisissez le flacon qui répondra le mieux à vos besoinsLes flacons avec ouverture à col large faciles à remplir nécessitent des micro-inserts de 6 mm de diamètre
Identifiez les échantillons et les volumes avec l’étiquette inscriptible graduée fournie sur certains flacons
Obtenez une extraction optimale des échantillons sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des inserts distincts, grâce aux flacons de micro-échantillonnage à récupération élevée
Optimisez la récupération des principaux composés polaires, labiles ou interactifs OH en utilisant un verre silanisé (désactivé) (en option)
Sélectionnez l’insert correspondant à votre échantillon
Les inserts Polyspring offrent un auto-alignement et constituent un rembourrage contre le contact avec l’aiguille
Les inserts à point de précision minimisent la perte d’échantillon résiduelle
Les inserts à point tiré sont une solution économique pour les applications non critiques
Compatibles avec les échantillonneurs automatiques*
Compatibles avec la plupart des échantillonneurs automatiques HPLC et GC
*Reportez-vous au catalogue de colonnes et consommables pour obtenir plus d’informations sur la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques.
Spécification
I-D en verre ambré 2 ml | |
12 mm | |
12 mm | |
2 ml | |
1,8 ml | |
2 ml | |
32 mm | |
Flacon à sertir de 11 mm | |
Oui | |
Anciens échantillonneurs automatiques GC |
11 mm | |
Ambré | |
Verre | |
< 170 μl | |
Fond plat | |
À sertir | |
100 | |
11 mm | |
1,5 ml |
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.