Learn More
11-(pentafluorophénoxy)undécyltriéthoxysilane, 95 %, Thermo Scientific™
92.10€ - 274.00€
Identifiants chimiques
CAS 1197981-13-7
Formule moléculaire C23H37F5O4Si
Poids moléculaire (g/mol) 500.622
Numéro MDL MFCD13181914
Clé InChI YAAQJDPGHMLLJH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 11-pentafluorophenoxyundecyl triethoxysilane, 11-pentafluorophenoxy undecyltriethoxysilane, triethoxy 11-2,3,4,5,6-pentafluorophenoxy undecyl silane
CID PubChem 99738222
Nom IUPAC Triéthoxy-[11-(2,3,4,5,6-pentafluorophénoxy)undécyl]silane
SMILES CCO[Si](CCCCCCCCCCCOC1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)(OCC)OCC
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15428295
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33057.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15425847
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33057.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
1197981-13-7
500.622
YAAQJDPGHMLLJH-UHFFFAOYSA-N
99738222
CCO[Si](CCCCCCCCCCCOC1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)(OCC)OCC
C23H37F5O4Si
MFCD13181914
11-pentafluorophenoxyundecyl triethoxysilane, 11-pentafluorophenoxy undecyltriethoxysilane, triethoxy 11-2,3,4,5,6-pentafluorophenoxy undecyl silane
Triéthoxy-[11-(2,3,4,5,6-pentafluorophénoxy)undécyl]silane
Spécification
150°C to 155°C (0.04mmHg)
1197981-13-7
MFCD13181914
YAAQJDPGHMLLJH-UHFFFAOYSA-N
Triéthoxy-[11-(2,3,4,5,6-pentafluorophénoxy)undécyl]silane
99738222
95%
Moisture sensitive
11-(Pentafluorophenoxy)undecyltriethoxysilane
C23H37F5O4Si
11-pentafluorophenoxyundecyl triethoxysilane, 11-pentafluorophenoxy undecyltriethoxysilane, triethoxy 11-2,3,4,5,6-pentafluorophenoxy undecyl silane
CCO[Si](CCCCCCCCCCCOC1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)(OCC)OCC
500.622
500.62
1.4340-1.4380
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote