Learn More
11-(pentafluorophénoxy)undécyltriéthoxysilane, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15425847
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1197981-13-7
Formule moléculaire C23H37F5O4Si
Poids moléculaire (g/mol) 500.622
Numéro MDL MFCD13181914
Clé InChI YAAQJDPGHMLLJH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 11-pentafluorophenoxyundecyl triethoxysilane, 11-pentafluorophenoxy undecyltriethoxysilane, triethoxy 11-2,3,4,5,6-pentafluorophenoxy undecyl silane
CID PubChem 99738222
Nom IUPAC Triéthoxy-[11-(2,3,4,5,6-pentafluorophénoxy)undécyl]silane
SMILES CCO[Si](CCCCCCCCCCCOC1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)(OCC)OCC
Spécification
Point d’ébullition 150°C to 155°C (0.04mmHg)
Nom chimique ou matériau 11-(Pentafluorophenoxy)undecyltriethoxysilane
Quantité 1 g
Poids de la formule 500.62
Pourcentage de pureté 95%
Indice de réfraction 1.4340-1.4380
Sensibilité Moisture sensitive