Learn More
Iodure de 11-chloro-1,1’-di-n-propyl-3,3,3’,3’-tétraméthyl-10,12-triméthylèneindatricarbocyanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
115.00€ - 376.00€
Identifiants chimiques
CAS | 207399-07-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C36H44ClIN2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 667.116 |
Numéro MDL | MFCD00191907 |
Clé InChI | IRPKBYJYVJOQHQ-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | 2-2-2-chloro-3-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1-propyl-2h-indol-2-ylidene ethylidene-1-cyclohexen-1-yl ethenyl-3,3-dimethyl-1-propylindolium iodide |
CID PubChem | 118987185 |
Nom IUPAC | 2-[(2 E)-2-[2-chloro-3-[(E)-2-(3,3-diméthyl-1-propylindol-1-ium-2-yl) éthényl] cyclohex-2-en-1-ylidène] éthylidène] -3,3-diméthyl-1-propylindole ; iodure |
SMILES | CCCN1C2=CC=CC=C2C(C1=CC=C3CCCC(=C3Cl)C=CC4=[N+](C5=CC=CC=C5C4(C)C)CCC)(C)C.[I-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15495135
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32150.03 |
1 g |
115.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15405145
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32150.06 |
5 g |
376.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
11-Chloro-1,1'-di-n-propyl-3,3,3',3'-tetramethyl-10,12-trimethyleneindatricarbocyanine iodide is used as a laser and IR dye. It is also used as lithographic computer to plate laser applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 11-Chloro-1,1′-di-n-propyl-3,3,3′,3′-tétraméthyl-10,12-triméthylèneindatricarbocyanine est utilisé comme colorant laser et infrarouge. Il est également utilisé comme ordinateur lithographique pour les applications laser à plaques.
Solubilité
Il est soluble dans le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
207399-07-3 | |
667.116 | |
IRPKBYJYVJOQHQ-UHFFFAOYSA-M | |
118987185 | |
CCCN1C2=CC=CC=C2C(C1=CC=C3CCCC(=C3Cl)C=CC4=[N+](C5=CC=CC=C5C4(C)C)CCC)(C)C.[I-] |
C36H44ClIN2 | |
MFCD00191907 | |
2-2-2-chloro-3-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1-propyl-2h-indol-2-ylidene ethylidene-1-cyclohexen-1-yl ethenyl-3,3-dimethyl-1-propylindolium iodide | |
2-[(2 E)-2-[2-chloro-3-[(E)-2-(3,3-diméthyl-1-propylindol-1-ium-2-yl) éthényl] cyclohex-2-en-1-ylidène] éthylidène] -3,3-diméthyl-1-propylindole ; iodure |
Spécification
11-Chloro-1,1'-di-n-propyl-3,3,3',3'-tetramethyl-10,12-trimethyleneindatricarbocyanine iodide | |
232°C to 234°C | |
MFCD00191907 | |
It is soluble in methanol. | |
CCCN1C2=CC=CC=C2C(C1=CC=C3CCCC(=C3Cl)C=CC4=[N+](C5=CC=CC=C5C4(C)C)CCC)(C)C.[I-] | |
667.116 | |
667.12 |
207399-07-3 | |
C36H44ClIN2 | |
2-2-2-chloro-3-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1-propyl-2h-indol-2-ylidene ethylidene-1-cyclohexen-1-yl ethenyl-3,3-dimethyl-1-propylindolium iodide | |
IRPKBYJYVJOQHQ-UHFFFAOYSA-M | |
2-[(2 E)-2-[2-chloro-3-[(E)-2-(3,3-diméthyl-1-propylindol-1-ium-2-yl) éthényl] cyclohex-2-en-1-ylidène] éthylidène] -3,3-diméthyl-1-propylindole ; iodure | |
118987185 | |
95% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only