Learn More
Iodure de 11-chloro-1,1’-di-n-propyl-3,3,3’,3’-tétraméthyl-10,12-triméthylèneindatricarbocyanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15495135
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
11-Chloro-1,1'-di-n-propyl-3,3,3',3'-tetramethyl-10,12-trimethyleneindatricarbocyanine iodide is used as a laser and IR dye. It is also used as lithographic computer to plate laser applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 11-Chloro-1,1′-di-n-propyl-3,3,3′,3′-tétraméthyl-10,12-triméthylèneindatricarbocyanine est utilisé comme colorant laser et infrarouge. Il est également utilisé comme ordinateur lithographique pour les applications laser à plaques.
Solubilité
Il est soluble dans le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207399-07-3
Formule moléculaire C36H44ClIN2
Poids moléculaire (g/mol) 667.116
Numéro MDL MFCD00191907
Clé InChI IRPKBYJYVJOQHQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2-2-2-chloro-3-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1-propyl-2h-indol-2-ylidene ethylidene-1-cyclohexen-1-yl ethenyl-3,3-dimethyl-1-propylindolium iodide
CID PubChem 118987185
Nom IUPAC 2-[(2 E)-2-[2-chloro-3-[(E)-2-(3,3-diméthyl-1-propylindol-1-ium-2-yl) éthényl] cyclohex-2-en-1-ylidène] éthylidène] -3,3-diméthyl-1-propylindole ; iodure
SMILES CCCN1C2=CC=CC=C2C(C1=CC=C3CCCC(=C3Cl)C=CC4=[N+](C5=CC=CC=C5C4(C)C)CCC)(C)C.[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 11-Chloro-1,1'-di-n-propyl-3,3,3',3'-tetramethyl-10,12-trimethyleneindatricarbocyanine iodide
Point de fusion 232°C to 234°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité It is soluble in methanol.
Poids de la formule 667.12
Pourcentage de pureté 95%