Learn More
11-Aminoundécyltriéthoxysilane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
175.00€ - 487.00€
Identifiants chimiques
CAS 116821-45-5
Formule moléculaire C17H39NO3Si
Poids moléculaire (g/mol) 333.588
Numéro MDL MFCD08272792
Clé InChI LPWZCJFZJCOBHO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 18944844
Nom IUPAC 11-triéthoxysilylundécan-1-amine
SMILES CCO[Si](CCCCCCCCCCCN)(OCC)OCC
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15456707
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33835.MD
250 mg
175.00€
250mg
15446707
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33835.03
1 g
487.00€
1g
Description
Description
Used as primary and secondary intermediate for pharmaceutical and chemical additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme intermédiaire primaire et secondaire pour les additifs pharmaceutiques et chimiques.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Identifiants chimiques
116821-45-5
333.588
LPWZCJFZJCOBHO-UHFFFAOYSA-N
11-triéthoxysilylundécan-1-amine
C17H39NO3Si
MFCD08272792
18944844
CCO[Si](CCCCCCCCCCCN)(OCC)OCC
Spécification
110°C to 115°C (0.02mmHg)
116821-45-5
H2N(CH2)11Si(OCH2CH3)3
11-triethoxysilyl-1-undecanamine, 11-aminoundecyltriethoxysilane, 11-triethoxysilyl undecan-1-amine, 1-undecanamine,11-triethoxysilyl, 11-aminoundecyl triethoxysilane, acmc-20mmty, 1-undecanamine, 11-triethoxysilyl
CCO[Si](CCCCCCCCCCCN)(OCC)OCC
333.588
333.59
Moisture sensitive
11-Aminoundecyltriethoxysilane
C17H39NO3Si
MFCD08272792
LPWZCJFZJCOBHO-UHFFFAOYSA-N
11-triéthoxysilylundécan-1-amine
18944844
95%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote