Learn More
Gilson™ Micropipettes multicanaux PIPETMAN Neo
Excellent compris entre confort et précision cible. Les pipettes multicanaux Gilson™ PIPETMAN Neo™ sont conçues pour exercer une pression égale sur chaque piston afin de garantir des niveaux de volume constants à travers tous les canaux.
Marque: Gilson™ F14401
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Éjecteur de pointe facile à retirer avec partie inférieure autoclavable
- Conception interne exerçant une pression égale sur chaque piston pour garantir des volumes constants à travers tous les canaux
- La poignée en PVDF minimise l’effet de réchauffement de la main durant le pipetage et résiste aux produits chimiques agressifs
- Le trident Gilson et l’espaceur unique créent une éjection graduelle, ce qui échelonne l’éjection de la pointe et réduit donc la force nécessaire pour éjecter les pointes
- Support de pointe unique assurant un maintien sûr pour la plupart des marques de pointes
- Modèles disponibles en 8 et 12 canaux
Informations sur la commande
Programme de reprise disponible. Pour plus de renseignements, veuillez contactez le service client Fisher Scientific.
Spécification
Autoclavable | |
8 | |
Multi-Channel Pipette | |
1 an |
P8x20N | |
Pipetman™ Neo™ | |
2 à 20μl |