Learn More
Gilson™ Micropipettes multicanaux PIPETMAN Neo
Excellent compris entre confort et précision cible. Les pipettes multicanaux Gilson™ PIPETMAN Neo™ sont conçues pour exercer une pression égale sur chaque piston afin de garantir des niveaux de volume constants à travers tous les canaux.
599.00€ - 722.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Gamme de produits | Pipetman™ Neo™ |
Type | Pipette multicanaux |
Garantie | 1 an |
Code produit | Marque | Modèle | Nombre de canaux | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Nombre de canaux | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12336122
|
Gilson™
F14402 |
P12x20N | 12 | 2 à 20 μl | N/A | ||||
10773686
|
Gilson™
F14401 |
P8x20N | 8 | 2 à 20 μl | N/A | ||||
11992068
|
Gilson™
F14403 |
P8x200N | 8 | 20 à 200 μl | N/A | ||||
10554485
|
Gilson™
F14404 |
P12x200N | 12 | 20 à 200 μl | N/A | ||||
Description
- Éjecteur de pointe facile à retirer avec partie inférieure autoclavable
- Conception interne exerçant une pression égale sur chaque piston pour garantir des volumes constants à travers tous les canaux
- La poignée en PVDF minimise l’effet de réchauffement de la main durant le pipetage et résiste aux produits chimiques agressifs
- Le trident Gilson et l’espaceur unique créent une éjection graduelle, ce qui échelonne l’éjection de la pointe et réduit donc la force nécessaire pour éjecter les pointes
- Support de pointe unique assurant un maintien sûr pour la plupart des marques de pointes
- Modèles disponibles en 8 et 12 canaux
Informations sur la commande
Programme de reprise disponible. Pour plus de renseignements, veuillez contactez le service client Fisher Scientific.
Spécification
Autoclavable | |
Pipetman™ Neo™ | |
Pipette multicanaux | |
1 an |