Learn More
Axygen™ Pointes de pipettes universelles de 1000 μl : Biseautées, Maxymum Recovery
Compatibles avec les marques de pipettes les plus appréciées
32.75€ - 117.76€
Spécification
Volume (métrique) | 100 à 1 000 μl |
---|---|
Couleur | Transparent |
Autoclavable | Autoclavables |
Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase ni pyrogène |
Type de pointe | Faible rétention, Universel |
Code produit | Marque | Stérilité | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12663706
|
Axygen™
T-1000-C-L-R |
Non stériles | Portoir |
81.20€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12651656
|
Axygen™
T-1000-C-L-R-S |
Stérile | Portoir |
94.40€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11316184
|
Axygen™
T-1000-C-L |
Non stériles | En vrac | ||||||
12625505
|
Axygen™
T-1000-C-L |
Non stériles | En vrac |
32.75€
1000 pièces |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- La pointe en biseau optimisée réduit la rétention d’échantillon et améliore la précision du pipetage
- Les pointes Maxymum Recovery™ permettent une récupération totale des échantillons précieux
- Gamme de volumes : 100 à 1000 μL
- Disponibles en vrac ou en rack
Spécification
100 à 1 000 μl | |
Autoclavables | |
Faible rétention, Universel | |
Polypropylène |
Transparent | |
Sans DNase, RNase ni pyrogène | |
Pipeteur universel |