Learn More
Axygen™ Pointes de pipettes universelles de 1000 μl : Biseautées, Maxymum Recovery
Compatibles avec les marques de pipettes les plus appréciées
Marque:  Axygen™ T-1000-C-L-R
Code produit. 12663706
  • 81.20€ / 1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La pointe en biseau optimisée réduit la rétention d’échantillon et améliore la précision du pipetage
  • Les pointes Maxymum Recovery™ permettent une récupération totale des échantillons précieux
  • Gamme de volumes : 100 à 1000 μL
  • Disponibles en vrac ou en rack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
100 à 1 000 μl
Transparent
Sans DNase, RNase ni pyrogène
Faible rétention, Universel
Pipeteur universel
Non stériles
Autoclavables
Portoir
Rack à charnière
Polypropylène