Learn More
10-(Pentafluorophénoxycarbonyl)décyltriméthoxysilane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
101.00€ - 275.00€
Identifiants chimiques
CAS 944721-52-2
Formule moléculaire C20H29F5O5Si
Poids moléculaire (g/mol) 472.524
Numéro MDL MFCD13181915
Clé InChI KSYPNQIBGIOYPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 11-pentafluorophenylundecanoato trimethoxysilane, 10-pentafluorophenoxycarbonyl decyltrimethoxysilane, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 11-trimethoxysilyl undecanoate
CID PubChem 23582157
Nom IUPAC (2,3,4,5,6-pentafluorophényl) 11-triméthoxysilylundécanoate
SMILES CO[Si](CCCCCCCCCCC(=O)OC1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)(OC)OC
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15478785
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H34117.MD
250 mg
101.00€
250mg
15468785
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H34117.03
1 g
275.00€
1g
Description
Description
It finds its application in optimized immobilization of lectins using self-assembled monolayers on polysilicon encoded materials for cell tagging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé pour une immobilisation optimale des lectines à l’aide de monocouches auto-assemblées sur des matériaux en polysilicium codés pour le marquage cellulaire.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants et de l’eau / l’humidité. Conservez le récipient hermétiquement fermé et placez-le dans un endroit bien aéré, frais et sec. Stocker sous un gaz inerte.
Spécification
Identifiants chimiques
944721-52-2
472.524
KSYPNQIBGIOYPZ-UHFFFAOYSA-N
23582157
CO[Si](CCCCCCCCCCC(=O)OC1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)(OC)OC
C20H29F5O5Si
MFCD13181915
11-pentafluorophenylundecanoato trimethoxysilane, 10-pentafluorophenoxycarbonyl decyltrimethoxysilane, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 11-trimethoxysilyl undecanoate
(2,3,4,5,6-pentafluorophényl) 11-triméthoxysilylundécanoate
Spécification
145°C to 150°C (0.05mmHg)
944721-52-2
MFCD13181915
KSYPNQIBGIOYPZ-UHFFFAOYSA-N
(2,3,4,5,6-pentafluorophényl) 11-triméthoxysilylundécanoate
23582157
95%
Moisture sensitive
10-(Pentafluorophenoxycarbonyl)decyltrimethoxysilane
C20H29F5O5Si
11-pentafluorophenylundecanoato trimethoxysilane, 10-pentafluorophenoxycarbonyl decyltrimethoxysilane, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 11-trimethoxysilyl undecanoate
CO[Si](CCCCCCCCCCC(=O)OC1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)(OC)OC
472.524
472.52
1.4370-1.4410
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote