Learn More
10-(Pentafluorophénoxycarbonyl)décyltriméthoxysilane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15468785
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
It finds its application in optimized immobilization of lectins using self-assembled monolayers on polysilicon encoded materials for cell tagging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé pour une immobilisation optimale des lectines à l’aide de monocouches auto-assemblées sur des matériaux en polysilicium codés pour le marquage cellulaire.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants et de l’eau / l’humidité. Conservez le récipient hermétiquement fermé et placez-le dans un endroit bien aéré, frais et sec. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 944721-52-2
Formule moléculaire C20H29F5O5Si
Poids moléculaire (g/mol) 472.524
Numéro MDL MFCD13181915
Clé InChI KSYPNQIBGIOYPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 11-pentafluorophenylundecanoato trimethoxysilane, 10-pentafluorophenoxycarbonyl decyltrimethoxysilane, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 11-trimethoxysilyl undecanoate
CID PubChem 23582157
Nom IUPAC (2,3,4,5,6-pentafluorophényl) 11-triméthoxysilylundécanoate
SMILES CO[Si](CCCCCCCCCCC(=O)OC1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)(OC)OC
Spécification
Point d’ébullition 145°C to 150°C (0.05mmHg)
Nom chimique ou matériau 10-(Pentafluorophenoxycarbonyl)decyltrimethoxysilane
Quantité 1 g
Poids de la formule 472.52
Pourcentage de pureté 95%
Indice de réfraction 1.4370-1.4410
Sensibilité Moisture sensitive