Learn More
1-triméthylsilyl-1-pentyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
33.87€ - 360.80€
Identifiants chimiques
CAS | 18270-17-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H16Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 140.30 |
Numéro MDL | MFCD00077890 |
Clé InChI | CABCDUQQPBAHEE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-trimethylsilyl-1-pentyne, trimethyl pent-1-yn-1-yl silane, trimethyl pent-1-ynyl silane, 1-pentyn-1-yltrimethylsilane, 1-tms-1-pentyne, acmc-209ejs, 1-trimethylsilylpent-1-yne, 1-trimethylsi;lyl-1-pentyne |
CID PubChem | 2760860 |
SMILES | CCCC#C[Si](C)(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15450218
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53423.06 |
5 g |
33.87€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15460218
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53423.14 |
25 g |
104.52€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15470218
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53423.22 |
100 g |
360.80€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
18270-17-2 | |
140.30 | |
CABCDUQQPBAHEE-UHFFFAOYSA-N | |
2760860 |
C8H16Si | |
MFCD00077890 | |
1-trimethylsilyl-1-pentyne, trimethyl pent-1-yn-1-yl silane, trimethyl pent-1-ynyl silane, 1-pentyn-1-yltrimethylsilane, 1-tms-1-pentyne, acmc-209ejs, 1-trimethylsilylpent-1-yne, 1-trimethylsi;lyl-1-pentyne | |
CCCC#C[Si](C)(C)C |
Spécification
135°C | |
18270-17-2 | |
CH3CH2CH2C≡CSi(CH3)3 | |
UN1993 | |
23°C (73°F) | |
CABCDUQQPBAHEE-UHFFFAOYSA-N | |
Triméthyl(pent-1-yn-1-yl)silane | |
2760860 | |
98% | |
0.765 |
1-Trimethylsilyl-1-pentyne | |
C8H16Si | |
MFCD00077890 | |
1744218 | |
1-trimethylsilyl-1-pentyne, trimethyl pent-1-yn-1-yl silane, trimethyl pent-1-ynyl silane, 1-pentyn-1-yltrimethylsilane, 1-tms-1-pentyne, acmc-209ejs, 1-trimethylsilylpent-1-yne, 1-trimethylsi;lyl-1-pentyne | |
CCCC#C[Si](C)(C)C | |
140.30 | |
140.3 | |
1.425 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H226-H315-H319-H335
Flammable liquid and vapor.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: III; Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante