Learn More
1-triméthylsilyl-1-pentyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15460218
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18270-17-2
Formule moléculaire C8H16Si
Poids moléculaire (g/mol) 140.30
Numéro MDL MFCD00077890
Clé InChI CABCDUQQPBAHEE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-trimethylsilyl-1-pentyne, trimethyl pent-1-yn-1-yl silane, trimethyl pent-1-ynyl silane, 1-pentyn-1-yltrimethylsilane, 1-tms-1-pentyne, acmc-209ejs, 1-trimethylsilylpent-1-yne, 1-trimethylsi;lyl-1-pentyne
CID PubChem 2760860
SMILES CCCC#C[Si](C)(C)C
Spécification
Point d’ébullition 135°C
Nom chimique ou matériau 1-Trimethylsilyl-1-pentyne
Quantité 25 g
Formule linéaire CH3CH2CH2C≡CSi(CH3)3
Numéro UN UN1993
Beilstein 1744218
Point d’éclair 23°C (73°F)
Nom IUPAC trimethyl(pent-1-yn-1-yl)silane
Poids de la formule 140.3
Pourcentage de pureté 98%
Indice de réfraction 1.425
Densité 0.765