Learn More
1-Triméthylsilyl-1,4-pentadiyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
37.40€ - 505.00€
Identifiants chimiques
CAS | 71789-10-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H12Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 136.27 |
Numéro MDL | MFCD00066350 |
Clé InChI | JKYMNPFNLMDSFG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-trimethylsilyl-1,4-pentadiyne, trimethyl penta-1,4-diynyl silane, trimethyl penta-1,4-diyn-1-yl silane, 1,4-pentadiynyltrimethylsilane, silane,trimethyl-1,4-pentadiyn-1-yl |
CID PubChem | 144510 |
Nom IUPAC | trimethyl(penta-1,4-diyn-1-yl)silane |
SMILES | C[Si](C)(C)C#CCC#C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15410248
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53436.03 |
1 g |
37.40€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15420248
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53436.06 |
5 g |
128.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15430248
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53436.14 |
25 g |
505.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
RemarquesIncompatible avec les agents oxydants forts et l’ammoniac.
Identifiants chimiques
71789-10-1 | |
136.27 | |
JKYMNPFNLMDSFG-UHFFFAOYSA-N | |
144510 | |
C[Si](C)(C)C#CCC#C |
C8H12Si | |
MFCD00066350 | |
1-trimethylsilyl-1,4-pentadiyne, trimethyl penta-1,4-diynyl silane, trimethyl penta-1,4-diyn-1-yl silane, 1,4-pentadiynyltrimethylsilane, silane,trimethyl-1,4-pentadiyn-1-yl | |
trimethyl(penta-1,4-diyn-1-yl)silane |
Spécification
42°C (25mmHg) | |
71789-10-1 | |
HC≡CCH2C≡CSi(CH3)3 | |
UN1993 | |
1-trimethylsilyl-1,4-pentadiyne, trimethyl penta-1,4-diynyl silane, trimethyl penta-1,4-diyn-1-yl silane, 1,4-pentadiynyltrimethylsilane, silane,trimethyl-1,4-pentadiyn-1-yl | |
C[Si](C)(C)C#CCC#C | |
136.27 | |
136.27 | |
0.789 |
1-Trimethylsilyl-1,4-pentadiyne | |
C8H12Si | |
MFCD00066350 | |
8°C (46°F) | |
JKYMNPFNLMDSFG-UHFFFAOYSA-N | |
trimethyl(penta-1,4-diyn-1-yl)silane | |
144510 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225
Liquide et vapeurs très inflammables.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P303+P361+P353-P370+P378q-P501c
H225
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only