Learn More
1-Triméthylsilyl-1,4-pentadiyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15420248
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et l’ammoniac.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71789-10-1
Formule moléculaire C8H12Si
Poids moléculaire (g/mol) 136.27
Numéro MDL MFCD00066350
Clé InChI JKYMNPFNLMDSFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-trimethylsilyl-1,4-pentadiyne, trimethyl penta-1,4-diynyl silane, trimethyl penta-1,4-diyn-1-yl silane, 1,4-pentadiynyltrimethylsilane, silane,trimethyl-1,4-pentadiyn-1-yl
CID PubChem 144510
Nom IUPAC trimethyl(penta-1,4-diyn-1-yl)silane
SMILES C[Si](C)(C)C#CCC#C
Spécification
Point d’ébullition 42°C (25mmHg)
Nom chimique ou matériau 1-Trimethylsilyl-1,4-pentadiyne
Quantité 5 g
Formule linéaire HC≡CCH2C≡CSi(CH3)3
Numéro UN UN1993
Point d’éclair 8°C (46°F)
Poids de la formule 136.27
Pourcentage de pureté 98%
Densité 0.789