Learn More
Acide 1-(tert-butyl)-3-méthyl-1H-pyrazole-5-carboxylique, ≥95 %, Thermo Scientific™
64.40€ - 237.00€
Identifiants chimiques
CAS 175277-09-5
Formule moléculaire C9H14N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 182.223
Numéro MDL MFCD00084917
Clé InChI JZPMLZWJUMATOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-tert-butyl-3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 2-tert-butyl-5-methyl-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-tert-butyl-3-methylpyrazole-5-carboxylic acid, maybridge1_008627, buttpark 9218-70, 2-tert-butyl-5-methyl-3-pyrazolecarboxylic acid, 1-tert-butyl-5-carboxy-3-methyl-1h-pyrazole, 1-tert-butyl-3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid
CID PubChem 2744573
Nom IUPAC acide 2-tert-butyl-5-méthylpyrazole-3-carboxylique
SMILES CC1=NN(C(=C1)C(=O)O)C(C)(C)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10008171
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
SPB03128DA
1 g
64.40€
1g
10586995
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
SPB03128DE
5 g
129.00€
5g
10485142
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
SPB03128EA
10 g
237.00€
10g
Identifiants chimiques
175277-09-5
182.223
JZPMLZWJUMATOQ-UHFFFAOYSA-N
2744573
CC1=NN(C(=C1)C(=O)O)C(C)(C)C
C9H14N2O2
MFCD00084917
1-tert-butyl-3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 2-tert-butyl-5-methyl-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-tert-butyl-3-methylpyrazole-5-carboxylic acid, maybridge1_008627, buttpark 9218-70, 2-tert-butyl-5-methyl-3-pyrazolecarboxylic acid, 1-tert-butyl-5-carboxy-3-methyl-1h-pyrazole, 1-tert-butyl-3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid
acide 2-tert-butyl-5-méthylpyrazole-3-carboxylique
Spécification
1-(tert-Butyl)-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
97.0
Flacon en verre ambré
MFCD00084917
JZPMLZWJUMATOQ-UHFFFAOYSA-N
acide 2-tert-butyl-5-méthylpyrazole-3-carboxylique
2744573
97%
175277-09-5
97%
C9H14N2O2
1-tert-butyl-3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 2-tert-butyl-5-methyl-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-tert-butyl-3-methylpyrazole-5-carboxylic acid, maybridge1_008627, buttpark 9218-70, 2-tert-butyl-5-methyl-3-pyrazolecarboxylic acid, 1-tert-butyl-5-carboxy-3-methyl-1h-pyrazole, 1-tert-butyl-3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid
CC1=NN(C(=C1)C(=O)O)C(C)(C)C
182.223
182.22
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide 1-(tert-butyl)-3-méthyl-1H-pyrazole-5-carboxylique, ≥95 %, Thermo Scientific™