Learn More
Acide 1-(tert-butyl)-3-méthyl-1H-pyrazole-5-carboxylique, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10485142
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Identifiants chimiques
CAS 175277-09-5
Formule moléculaire C9H14N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 182.223
Numéro MDL MFCD00084917
Clé InChI JZPMLZWJUMATOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-tert-butyl-3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 2-tert-butyl-5-methyl-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-tert-butyl-3-methylpyrazole-5-carboxylic acid, maybridge1_008627, buttpark 9218-70, 2-tert-butyl-5-methyl-3-pyrazolecarboxylic acid, 1-tert-butyl-5-carboxy-3-methyl-1h-pyrazole, 1-tert-butyl-3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid
CID PubChem 2744573
Nom IUPAC acide 2-tert-butyl-5-méthylpyrazole-3-carboxylique
SMILES CC1=NN(C(=C1)C(=O)O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(tert-Butyl)-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 182.22
Pourcentage de pureté 97%