Learn More
Alfa Aesar™ 1-tert-Butyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde, 95%
138.00€ - 622.00€
Identifiants chimiques
CAS 647824-51-9
Formule moléculaire C10H16N2O
Poids moléculaire (g/mol) 180.251
Numéro MDL MFCD00120293
Clé InChI WQHXOHHEPNBXMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-tert-butyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-tert-butyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, buttpark 99\12-15, 1-tert-butyl-3,5-dimethylpyrazole-4-carbaldehyde, acmc-20ap9c
CID PubChem 2776936
Nom IUPAC 1-tert-butyl-3,5-dimethylpyrazole-4-carbaldehyde
SMILES CC1=C(C(=NN1C(C)(C)C)C)C=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11395539
Afficher les documents Détails de la promotion
Alfa Aesar™
H50480.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11305549
Afficher les documents Détails de la promotion
Alfa Aesar™
H50480.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Identifiants chimiques
647824-51-9
180.251
WQHXOHHEPNBXMF-UHFFFAOYSA-N
2776936
CC1=C(C(=NN1C(C)(C)C)C)C=O
C10H16N2O
MFCD00120293
1-tert-butyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-tert-butyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, buttpark 99\12-15, 1-tert-butyl-3,5-dimethylpyrazole-4-carbaldehyde, acmc-20ap9c
1-tert-butyl-3,5-dimethylpyrazole-4-carbaldehyde
Spécification
1-tert-Butyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
C10H16N2O
1-tert-butyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-tert-butyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, buttpark 99\12-15, 1-tert-butyl-3,5-dimethylpyrazole-4-carbaldehyde, acmc-20ap9c
CC1=C(C(=NN1C(C)(C)C)C)C=O
180.251
180.25
647824-51-9
MFCD00120293
WQHXOHHEPNBXMF-UHFFFAOYSA-N
1-tert-butyl-3,5-dimethylpyrazole-4-carbaldehyde
2776936
95%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning