missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 1-tert-Butyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde, 95%

Code produit. 11305549
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Identifiants chimiques

CAS 647824-51-9
Formule moléculaire C10H16N2O
Poids moléculaire (g/mol) 180.251
Numéro MDL MFCD00120293
Clé InChI WQHXOHHEPNBXMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-tert-butyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-tert-butyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, buttpark 99\12-15, 1-tert-butyl-3,5-dimethylpyrazole-4-carbaldehyde, acmc-20ap9c
CID PubChem 2776936
Nom IUPAC 1-tert-butyl-3,5-dimethylpyrazole-4-carbaldehyde
SMILES CC1=C(C(=NN1C(C)(C)C)C)C=O

Spécification

Nom chimique ou matériau 1-tert-Butyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Quantité 5 g
Poids de la formule 180.25
Pourcentage de pureté 95%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'