Learn More
Acide 1-pyrrolidinecarbodithioïque, sel d’ammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Acide 1-pyrrolidinecarbodithioïque, sel d’ammonium, 98 %, C5H12N2S2, numéro CAS-5108-96-3
42.50€ - 499.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5108-96-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H12N2S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 164.28 |
Numéro MDL | MFCD00012720 |
Clé InChI | VSWDORGPIHIGNW-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | ammonium pyrrolidyldithiocarbamate, apdc, ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate, ammonium tetramethylenedithiocarbamate, ammonium pyrrolidine-1-carbodithioate, ammonium 1-pyrrolidinyldithiocarbamate, ammonium 1-pyrrolidinedithiocarboxylate, 1-pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt, 1-pyrrolidinecarbodithioic acid ammonium salt, pyrrolidinedithiocarbamate ammonium |
CID PubChem | 4311638 |
Nom IUPAC | pyrrolidine-1-carbodithioate |
SMILES | C1CCN(C1)C(=S)[S-] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10572371
|
Thermo Scientific Acros
162050250 |
25 g | Flacon en verre |
42.50€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10081870
|
Thermo Scientific Acros
|
100 g | Flacon en verre |
139.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10297353
|
Thermo Scientific Acros
162055000 |
500 g | Flacon en verre |
499.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5108-96-3 | |
164.28 | |
VSWDORGPIHIGNW-UHFFFAOYSA-M | |
4311638 | |
C1CCN(C1)C(=S)[S-] |
C5H12N2S2 | |
MFCD00012720 | |
ammonium pyrrolidyldithiocarbamate, apdc, ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate, ammonium tetramethylenedithiocarbamate, ammonium pyrrolidine-1-carbodithioate, ammonium 1-pyrrolidinyldithiocarbamate, ammonium 1-pyrrolidinedithiocarboxylate, 1-pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt, 1-pyrrolidinecarbodithioic acid ammonium salt, pyrrolidinedithiocarbamate ammonium | |
pyrrolidine-1-carbodithioate |
Spécification
1-Pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt | |
97.5 | |
150.0°C to 155.0°C | |
Authentique | |
C5H12N2S2 | |
ammonium pyrrolidyldithiocarbamate, apdc, ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate, ammonium tetramethylenedithiocarbamate, ammonium pyrrolidine-1-carbodithioate, ammonium 1-pyrrolidinyldithiocarbamate, ammonium 1-pyrrolidinedithiocarboxylate, 1-pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt, 1-pyrrolidinecarbodithioic acid ammonium salt, pyrrolidinedithiocarbamate ammonium | |
VSWDORGPIHIGNW-UHFFFAOYSA-M | |
pyrrolidine-1-carbodithioate | |
4311638 | |
98% |
5108-96-3 | |
100.0 | |
Blanc | |
98% | |
MFCD00012720 | |
Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol and chloroform | |
C1CCN(C1)C(=S)[S-] | |
164.28 | |
164.28 | |
Poudre |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au sa
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 225-834-4
- 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.