Learn More
Acide 1-pyrrolidinecarbodithioïque, sel d’ammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10081870
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Acide 1-pyrrolidinecarbodithioïque, sel d’ammonium, 98 %, C5H12N2S2, numéro CAS-5108-96-3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5108-96-3
Formule moléculaire C5H12N2S2
Poids moléculaire (g/mol) 164.28
Numéro MDL MFCD00012720
Clé InChI VSWDORGPIHIGNW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme ammonium pyrrolidyldithiocarbamate, apdc, ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate, ammonium tetramethylenedithiocarbamate, ammonium pyrrolidine-1-carbodithioate, ammonium 1-pyrrolidinyldithiocarbamate, ammonium 1-pyrrolidinedithiocarboxylate, 1-pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt, 1-pyrrolidinecarbodithioic acid ammonium salt, pyrrolidinedithiocarbamate ammonium
CID PubChem 4311638
Nom IUPAC pyrrolidine-1-carbodithioate
SMILES C1CCN(C1)C(=S)[S-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 150.0°C to 155.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol and chloroform
Poids de la formule 164.28
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.