Learn More
1-propynyltri-n-butylétain, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
61.00€ - 236.00€
Identifiants chimiques
CAS | 64099-82-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C15H30Sn |
Poids moléculaire (g/mol) | 329.115 |
Numéro MDL | MFCD01863650 |
Clé InChI | KCQJLTOSSVXOCC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tributyl 1-propynyl tin, tributyl prop-1-yn-1-yl stannane, tributyl prop-1-ynyl stannane, tributylpropynylstannane, 1-propynyltri-n-butyltin, stannane, tributyl-1-propynyl, tributyl-1-propyn-1-ylstannane, tributyl-prop-1-ynyl-stannane, propynyltributyltin;, ch3ccsnbu3 |
CID PubChem | 2733165 |
Nom IUPAC | tributyl(prop-1-ynyl)stannane |
SMILES | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#CC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11369036
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20201.03 |
1 g |
61.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11379036
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20201.06 |
5 g |
236.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
64099-82-7 | |
329.115 | |
KCQJLTOSSVXOCC-UHFFFAOYSA-N | |
2733165 | |
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#CC |
C15H30Sn | |
MFCD01863650 | |
tributyl 1-propynyl tin, tributyl prop-1-yn-1-yl stannane, tributyl prop-1-ynyl stannane, tributylpropynylstannane, 1-propynyltri-n-butyltin, stannane, tributyl-1-propynyl, tributyl-1-propyn-1-ylstannane, tributyl-prop-1-ynyl-stannane, propynyltributyltin;, ch3ccsnbu3 | |
tributyl(prop-1-ynyl)stannane |
Spécification
1-Propynyltri-n-butyltin | |
1.082 | |
>110°C (230°F) | |
H3CC≡CSn[(CH2)3CH3]3 | |
MFCD01863650 | |
tributyl 1-propynyl tin, tributyl prop-1-yn-1-yl stannane, tributyl prop-1-ynyl stannane, tributylpropynylstannane, 1-propynyltri-n-butyltin, stannane, tributyl-1-propynyl, tributyl-1-propyn-1-ylstannane, tributyl-prop-1-ynyl-stannane, propynyltributyltin;, ch3ccsnbu3 | |
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#CC | |
329.115 | |
329.12 |
64099-82-7 | |
277°C | |
C15H30Sn | |
1.483 | |
UN2788 | |
KCQJLTOSSVXOCC-UHFFFAOYSA-N | |
tributyl(prop-1-ynyl)stannane | |
2733165 | |
96% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H311-H372-H315-H319
Mortel en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P260-P264b-P270-P280-P301+P310-P302+P352-P305+P351+P338-P312-P314-P330-P332+P313-P362-P501c
H301-H312-H315-H319-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS ORGANOSTANNIQUES, LIQUIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C