Learn More
1-propynyltri-n-butylétain, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11379036
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64099-82-7
Formule moléculaire C15H30Sn
Poids moléculaire (g/mol) 329.115
Numéro MDL MFCD01863650
Clé InChI KCQJLTOSSVXOCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tributyl 1-propynyl tin, tributyl prop-1-yn-1-yl stannane, tributyl prop-1-ynyl stannane, tributylpropynylstannane, 1-propynyltri-n-butyltin, stannane, tributyl-1-propynyl, tributyl-1-propyn-1-ylstannane, tributyl-prop-1-ynyl-stannane, propynyltributyltin;, ch3ccsnbu3
CID PubChem 2733165
Nom IUPAC tributyl(prop-1-ynyl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#CC
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Propynyltri-n-butyltin
Densité 1.082
Point d’ébullition 277°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule linéaire H3CC≡CSn[(CH2)3CH3]3
Indice de réfraction 1.483
Quantité 5 g
Numéro UN UN2788
Poids de la formule 329.12
Pourcentage de pureté 96%