Learn More
1-phényle-1H-imidazole-2-carbalaldéhyde, Thermo Scientific™
90.90€ - 740.00€
Identifiants chimiques
CAS | 6002-15-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H8N2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 172.187 |
Clé InChI | VJDRBJPZIHUDNE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-phenyl-1h-imidazole-2-carbaldehyde, 1h-imidazole-2-carboxaldehyde, 1-phenyl, 1h-imidazole-2-carbaldehyde, 1-phenyl, 1-phenyl-2-formylimidazole, 1-phenylimidazole-2-carboxaldehyde |
CID PubChem | 6424701 |
Nom IUPAC | 1-phénylimidazole-2-carbaldéhyde |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)N2C=CN=C2C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10133044
|
Thermo Scientific Maybridge
CC75904CB |
250 mg | Flacon en verre ambré |
90.90€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10052214
|
Thermo Scientific Maybridge
CC75904DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
255.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10602695
|
Thermo Scientific Maybridge
CC75904DE |
5 g | Flacon en verre ambré |
740.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Descrizione
Identificatori chimici
6002-15-9 | |
172.187 | |
1-phenyl-1h-imidazole-2-carbaldehyde, 1h-imidazole-2-carboxaldehyde, 1-phenyl, 1h-imidazole-2-carbaldehyde, 1-phenyl, 1-phenyl-2-formylimidazole, 1-phenylimidazole-2-carboxaldehyde | |
1-phénylimidazole-2-carbaldéhyde |
C10H8N2O | |
VJDRBJPZIHUDNE-UHFFFAOYSA-N | |
6424701 | |
C1=CC=C(C=C1)N2C=CN=C2C=O |
Specifica
1-phenyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde | |
C10H8N2O | |
VJDRBJPZIHUDNE-UHFFFAOYSA-N | |
1-phénylimidazole-2-carbaldéhyde | |
6424701 | |
97% |
6002-15-9 | |
1-phenyl-1h-imidazole-2-carbaldehyde, 1h-imidazole-2-carboxaldehyde, 1-phenyl, 1h-imidazole-2-carbaldehyde, 1-phenyl, 1-phenyl-2-formylimidazole, 1-phenylimidazole-2-carboxaldehyde | |
C1=CC=C(C=C1)N2C=CN=C2C=O | |
172.187 | |
172.19 |